Tisk…
(Methylsulphonyl)benzene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methyl phenyl sulphone
A11727.09 A11727.18
A11727.09EA 1680 CZK
A11727.09 A11727.18
(Methylsulphonyl)benzene ≥98%
(Methylsulphonyl)benzene
Purity: 98+% CAS No.: 3112-85-4 Molecular Formula: C7H8O2S Formula Weight: 156.20 Melting Point: 85-88° Beilstein Reference: 1906914
Vzorec: C₇H₈O₂S
Bod tání: 85…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014741
CAS číslo: 3112-85-4
EINECS: 221-476-8