Tisk…
(Methylsulphonyl)benzene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
353040050 353040250
ACRO353040050EA 1690 CZK
ACRO353040050 ACRO353040250
(Methylsulphonyl)benzene 99%
(Methylsulphonyl)benzene
Vzorec: C₇H₈O₂S
Bod tání: 85…88 °C
MDL Number: MFCD00014741
CAS číslo: 3112-85-4
EINECS: 221-476-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 88 °C
GC ≥98.5 %