Tisk…
Benzeneselenenyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Phenylselenium chloride, Phenylselenenyl chloride, Chloroselenobenzene, Phenylselenyl chloride
179510100 179510250 179510500 179510010
ACRO179510100EA 4750 CZK
ACRO179510100 ACRO179510250 ACRO179510500 ACRO179510010
Benzeneselenenyl chloride 98%
Benzeneselenenyl chloride
Vzorec: (C₆H₅)SeCl
MW: 191.52
Bod varu: 120 °C (20 mmHg)
Bod tání: 61…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000478
CAS číslo: 5707-04-0
EINECS: 227-196-2
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to dark red Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C (Dec)
Titration Argentometric ≥97.5 %
Crosslinking 25 % DVB