Benzeneselenenyl bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Phenylselenyl bromide, Phenyl hypobromoselenoite, Bromoselenobenzene, Phenylselenenyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
243965-25G
243965-5G
SIAL243965-25GEA
7640
CZK
SIAL243965-25G
SIAL243965-5G
Benzeneselenenyl bromide, Sigma-Aldrich®
Benzeneselenenyl bromide
Vzorec:
(C₆H₅)SeBr MW: 235.97 Bod varu: 229 Bod tání: 57…60 °C Hustota: 1.898 g/cm³ (65.5 °C) |
MDL Number:
MFCD00000047 CAS číslo: 34837-55-3 EINECS: 252-238-1 UN: 2928 ADR: 6.1 II |