Tisk…
Benzeneselenenyl bromide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Phenylselenyl bromide, Phenyl hypobromoselenoite, Bromoselenobenzene, Phenylselenenyl bromide
223060050 223060250
ACRO223060050EA 2600 CZK
ACRO223060050 ACRO223060250
Benzeneselenenyl bromide 98%
Benzeneselenenyl bromide
Vzorec: (C₆H₅)SeBr
MW: 235.97
Bod varu: 107…108 °C (15 mmHg)
Bod tání: 60…62 °C
MDL Number: MFCD00000047
CAS číslo: 34837-55-3
EINECS: 252-238-1
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark brown to black Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %