Tisk…
Fenol, crystals, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
242322-1.5KG 242322-25G 242322-500G
SIAL242322-1.5KGEA 6810 CZK
SIAL242322-1.5KG SIAL242322-25G SIAL242322-500G
Fenol, crystals, Sigma-Aldrich®
Fenol
Vzorec: C₆H₅OH
MW: 94.11
Bod varu: 181.7
Bod tání: 40.8
Hustota: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002143
CAS číslo: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,07390