Tisk…
Fenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
P5566-100G P5566-25G P5566-500G
SIALP5566-100GEA 2700 CZK
SIALP5566-100G SIALP5566-25G SIALP5566-500G
Fenol, Sigma-Aldrich®
Fenol
Vzorec: C₆H₅OH
Bod varu: 181,7 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002143
CAS číslo: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390