Tisk…
Fenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
328111-100G 328111-500G
SIAL328111-100GEA 1890 CZK
SIAL328111-100G SIAL328111-500G
Fenol, Sigma-Aldrich®
Fenol
Vzorec: C₆H₅OH
MW: 94.11
Bod varu: 181.7
Bod tání: 40.8
Hustota: 1.0722 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 81
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002143
CAS číslo: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1 II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390