Tisk…
5-Methoxy-2-nitrophenol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
335440010 335440050
ACRO335440010EA 3830 CZK
ACRO335440010 ACRO335440050
5-Methoxy-2-nitrophenol 98%
5-Methoxy-2-nitrophenol
Vzorec: C₇H₇NO₄
MW: 169,14 g/mol
Bod tání: 90…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100932
CAS číslo: 704-14-3
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥97.5 %