Tisk…
2-Methoxy-4-nitrophenol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
310370050 310370250
ACRO310370050EA 1740 CZK
ACRO310370050 ACRO310370250
2-Methoxy-4-nitrophenol 97%
2-Methoxy-4-nitrophenol
Vzorec: C₇H₇NO₄
Bod tání: 99…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012143
CAS číslo: 3251-56-7
EINECS: 221-839-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 104 °C
GC ≥96.0 %