Tisk…
2,4-Dinitrofenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1,3-Dinitro-4-hydroxybenzene, α-Dinitrophenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
D198501-5G D198501-100G D198501-1KG
SIALD198501-5GEA 1220 CZK
SIALD198501-5G SIALD198501-100G SIALD198501-1KG
2,4-Dinitrofenol, Sigma-Aldrich®
2,4-Dinitrofenol
Vzorec: C₆H₄N₂O₅
MW: 184,11 g/mol
Bod varu: 351 °C (1013 hPa)
Bod tání: 132…133 °C
Hustota: ∼1,675 g/cm³ (20 °C)
CAS číslo: 51-28-5
EINECS: 200-087-7
UN: 1320
ADR: 4.1,I
Merck Index: 13,03309