Tisk…
2-Nitro-p-anisidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Amino-3-nitroanisole, 4-Methoxy-2-nitroaniline
125960250 125961000 125965000
ACRO125960250EA 835 CZK
ACRO125960250 ACRO125961000 ACRO125965000
2-Nitro-p-anisidine 97%
2-Nitro-p-anisidine
Vzorec: C₇H₈N₂O₃
MW: 168.15
Bod varu: ∼250 °C (1013 hPa)
Bod tání: 123…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007152
CAS číslo: 96-96-8
EINECS: 202-547-2
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 18.13 to 19.07 % N
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm