Tisk…
4-Nitro-o-anisidine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B24220.14 B24220.22 B24220.36
B24220.14EA 821 CZK
B24220.14 B24220.22 B24220.36
4-Nitro-o-anisidine ≥99%
4-Nitro-o-anisidine
Purity: 99% CAS No.: 97-52-9 Molecular Formula: C7H8N2O3 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 138-142° Beilstein Reference: 879619
Vzorec: C₇H₈N₂O₃
Bod varu: 364 °C (1013 hPa)
Bod tání: 138…142 °C
Hustota: 1,211
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007363
CAS číslo: 97-52-9
EINECS: 202-588-6