Tisk…
4-Nitro-o-anisidine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
150640050 150641000 150645000
ACRO150640050EA 1010 CZK
ACRO150640050 ACRO150641000 ACRO150645000
4-Nitro-o-anisidine 99%
4-Nitro-o-anisidine
Vzorec: C₇H₈N₂O₃
Bod varu: 364 °C (1013 hPa)
Bod tání: 139…142 °C
Hustota: 1,2112 g/cm³ (156 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007363
CAS číslo: 97-52-9
EINECS: 202-588-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 142 °C
GC ≥98.5 %