Tisk…
4-Fluoro-2-methoxyphenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B22211.06 B22211.14
B22211.06EA 4330 CZK
B22211.06 B22211.14
4-Fluoro-2-methoxyphenol ≥97%
4-Fluoro-2-methoxyphenol
Purity: 97% CAS No.: 450-93-1 Molecular Formula: C7H7FO2 Formula Weight: 142.13 Flash Point: 102°(216°F) Refractive Index: 1.5170 Odour: Phenol-like Boiling Point: 195° Beilstein Reference: 5425200 MDL No.: MFCD00070797
Vzorec: C₇H₇FO₂
Bod varu: 195 °C
Hustota: 1,25
Bod vzplanutí: 102 °C (216 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070797
CAS číslo: 450-93-1