Tisk…
2-Fluoro-6-methoxyphenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H26471.03 H26471.06
H26471.03EA 2630 CZK
H26471.03 H26471.06
2-Fluoro-6-methoxyphenol ≥97%
2-Fluoro-6-methoxyphenol
Purity: 97% CAS No.: 73943-41-6 Molecular Formula: C7H7FO2 Formula Weight: 142.13 Flash Point: 103°(218°F) Refractive Index: 1.52 Boiling Point: 130-131°/36mm MDL No.: MFCD00075140
Vzorec: C₇H₇FO₂
MW: 142,13 g/mol
Bod varu: 130…131 °C (36 mmHg)
Hustota: 1,23
Bod vzplanutí: 103 °C (218 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075140
CAS číslo: 73943-41-6