Tisk…
4-Fluoro-2,6-dinitrophenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A17309.03 A17309.06
A17309.03EA 1080 CZK
A17309.03 A17309.06
4-Fluoro-2,6-dinitrophenol ≥98%
4-Fluoro-2,6-dinitrophenol
Purity: 98% CAS No.: 364-32-9 Molecular Formula: C6H3FN2O5 Formula Weight: 202.10 Melting Point: 50-56° MDL No.: MFCD00179333
Vzorec: C₆H₃FN₂O₅
MW: 202,1 g/mol
Bod tání: 50…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00179333
CAS číslo: 364-32-9