Tisk…
4-Fluoro-2-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Fluoro-4-hydroxy-3-nitrobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
345059-25G 345059-5G
SIAL345059-25GEA 1740 CZK
SIAL345059-25G SIAL345059-5G
4-Fluoro-2-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-2-nitrophenol
Vzorec: C₆H₄FNO₃
MW: 157,1 g/mol
Bod tání: 74 °C
MDL Number: MFCD00042528
CAS číslo: 394-33-2