Tisk…
4-Fluoro-2-nitrophenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Fluoro-4-hydroxy-3-nitrobenzene
A15847.06 A15847.14
A15847.06EA 920 CZK
A15847.06 A15847.14
4-Fluoro-2-nitrophenol ≥98%
4-Fluoro-2-nitrophenol
Purity: 98+% CAS No.: 394-33-2 Molecular Formula: C6H4FNO3 Formula Weight: 157.10 Melting Point: 73-76° Beilstein Reference: 1950412
Vzorec: C₆H₄FNO₃
MW: 157.1
Bod tání: 73…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042528
CAS číslo: 394-33-2