Tisk…
4-Fluoro-2-iodoaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B25499.14 B25499.06
B25499.14EA 6040 CZK
B25499.14 B25499.06
4-Fluoro-2-iodoaniline ≥98%
4-Fluoro-2-iodoaniline
Purity: 98% CAS No.: 61272-76-2 Molecular Formula: C6H5FIN Formula Weight: 237.02 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00042584
Vzorec: C₆H₅FIN
MW: 237.02
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042584
CAS číslo: 61272-76-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III