Tisk…
2-Fluoro-4-iodoaniline ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B22450.14 B22450.06 B22450.22
B22450.14EA 2770 CZK
B22450.14 B22450.06 B22450.22
2-Fluoro-4-iodoaniline ≥99%
2-Fluoro-4-iodoaniline
Purity: 99% CAS No.: 29632-74-4 Molecular Formula: C6H5FIN Formula Weight: 237.02 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 55-57° Beilstein Reference: 2081100 MDL No.: MFCD00011738
Vzorec: C₆H₅FIN
Bod varu: 259 °C (1013 hPa)
Bod tání: 55…57 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011738
CAS číslo: 29632-74-4