5-Hydroxysophthalic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13845.0B
A13845.18
A13845.30
A13845.0BEA
12390
CZK
A13845.0B
A13845.18
A13845.30
5-Hydroxysophthalic acid ≥98%
5-Hydroxysophthalic acid
Purity: 98%
CAS No.: 618-83-7
Molecular Formula: C8H6O5
Formula Weight: 182.13
Odour: Odourless
Melting Point: ca 300° dec.
Beilstein Reference: 2693561
MDL No.: MFCD00002515
Vzorec:
C₈H₆O₅ Bod varu: 386 °C (1013 hPa) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002515 CAS číslo: 618-83-7 EINECS: 210-565-7 |