Tisk…
5-Hydroxysophthalic acid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Hydroxyisophthalic acid
271390250 271391000 271395000
ACRO271390250EA 1010 CZK
ACRO271390250 ACRO271391000 ACRO271395000
5-Hydroxysophthalic acid 99%
5-Hydroxysophthalic acid
Vzorec: C₈H₆O₅
MW: 182,13 g/mol
Bod varu: 386 °C (1013 hPa)
Bod tání: 297…303 °C
MDL Number: MFCD00002515
CAS číslo: 618-83-7
EINECS: 210-565-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 297 to 303 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %