Tisk…
5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: DTNB, Ellman's reagent, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic acid), 5,5'-Disulphanediylbis(2-nitrobenzoic acid), 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
D8130-100G D8130-10G D8130-25G D8130-500MG D8130-5G
SIALD8130-100GEA 77690 CZK
SIALD8130-100G SIALD8130-10G SIALD8130-25G SIALD8130-500MG SIALD8130-5G
5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová), Sigma-Aldrich®
5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová)
Vzorec: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Bod tání: 240…244 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007140
CAS číslo: 69-78-3
EINECS: 200-714-4