Tisk…
5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: DTNB, Ellman's reagent, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic acid), 5,5'-Disulphanediylbis(2-nitrobenzoic acid), 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
D218200-1G D218200-5G
SIALD218200-1GEA 840 CZK
SIALD218200-1G SIALD218200-5G
5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová), Sigma-Aldrich®
5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová)
Vzorec: C₁₄H₈N₂O₈S₂
MW: 396,36 g/mol
Bod tání: 240…244 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007140
CAS číslo: 69-78-3
EINECS: 200-714-4