5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová)
Dodavatel: Cayman Chemical
|
Varování
|
400050-250
400050-100
CAYM400050-250EA
1200
CZK
CAYM400050-250
CAYM400050-100
5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová)
5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová)
Vzorec:
C₁₄H₈N₂O₈S₂ Bod tání: 240…244 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007140 CAS číslo: 69-78-3 EINECS: 200-714-4 |