Tisk…
5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová) ≥98.0%
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
422592JEA 7530 CZK
422592J 422593K
5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová) ≥98.0%
5,5'-Dithiobis(kyselina 2-nitrobenzoová)
Vzorec: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Bod tání: 240…244 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007140
CAS číslo: 69-78-3
EINECS: 200-714-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98.0 %
Appearance Yellow crystalline powder