Tisk…
5-Aminoisophthalic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
186279-100G 186279-25G
SIAL186279-100GEA 2580 CZK
SIAL186279-100G SIAL186279-25G
5-Aminoisophthalic acid, Sigma-Aldrich®
5-Aminoisophthalic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Bod varu: 515 °C (1013 hPa)
Bod tání: 150…156 °C
MDL Number: MFCD00002522
CAS číslo: 99-31-0
EINECS: 202-748-5