Tisk…
5-Aminoisophthalic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
181331000 181330250
ACRO181331000EA 2320 CZK
ACRO181331000 ACRO181330250
5-Aminoisophthalic acid 98%
5-Aminoisophthalic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Bod varu: 515 °C (1013 hPa)
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002522
CAS číslo: 99-31-0
EINECS: 202-748-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -143° to -153° (20°C, 589 nm) (1% in ethanol)