Tisk…
Isophthalic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
I19209-2KG I19209-500G
SIALI19209-2KGEA 2370 CZK
SIALI19209-2KG SIALI19209-500G
Isophthalic acid, Sigma-Aldrich®
Isophthalic acid
Vzorec: C₈H₆O₄
Bod varu: 119…121 °C (6 mmHg)
Bod tání: 345…348 °C
Hustota: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002516
CAS číslo: 121-91-5
EINECS: 204-506-4
Merck Index: 13,05216