Dimethyl-5-hydroxyisophthalate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Hydroxyisophthalic acid dimethyl ester, Dimethyl 5-hydroxyisophthalate
B21565.18
B21565.09
B21565.30
B21565.18EA
3470
CZK
B21565.18
B21565.09
B21565.30
Dimethyl-5-hydroxyisophthalate ≥98%
Dimethyl-5-hydroxyisophthalate
Purity: 98%
CAS No.: 13036-02-7
Molecular Formula: C10H10O5
Formula Weight: 210.19
Melting Point: 162-164°
Beilstein Reference: 2650120
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₅ Bod tání: 162…164 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134367 CAS číslo: 13036-02-7 EINECS: 235-899-0 |