Tisk…
Dimethyl-5-hydroxyisophthalate 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Hydroxyisophthalic acid dimethyl ester, Dimethyl 5-hydroxyisophthalate
356440100 356440250
ACRO356440100EA 1500 CZK
ACRO356440100 ACRO356440250
Dimethyl-5-hydroxyisophthalate 99%
Dimethyl-5-hydroxyisophthalate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₅
MW: 210,19 g/mol
Bod tání: 162…165 °C
MDL Number: MFCD00134367
CAS číslo: 13036-02-7
EINECS: 235-899-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 165 °C
GC ≥98.5 %