Tisk…
Dimethyl isophthalate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Isophthalic acid dimethyl ester
186510025 186510250 186515000
ACRO186510025EA 5230 CZK
ACRO186510025 ACRO186510250 ACRO186515000
Dimethyl isophthalate 99%
Dimethyl isophthalate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Bod varu: 124 °C (16hPa)
Bod tání: >66 °C
Hustota: 1,186 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008433
CAS číslo: 1459-93-4
EINECS: 215-951-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 70 °C
GC ≥98.5 %
Solubility (2 % in DMSO) Clear solution
HPLC ≥97.5 %