Tisk…
Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Gallic acid propyl ester, Propyl gallate, Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Progalline P, N-Propyl gallate
M-Clarity™ quality level = MQ200
P3130-100G P3130-500G
SIALP3130-100GEA 2480 CZK
SIALP3130-100G SIALP3130-500G
Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoát, Sigma-Aldrich®
Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoát
Vzorec: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Bod varu: 449 °C (1013 hPa)
Bod tání: 145…148 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002196
CAS číslo: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Merck Index: 12,08044