Tisk…
Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Gallic acid propyl ester, Propyl gallate, Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Progalline P, N-Propyl gallate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20599.0100 8.20599.0500 8.20599.0025
8.20599.0100EA 1930 CZK
8.20599.0100 8.20599.0500 8.20599.0025
Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoát for synthesis, Sigma-Aldrich®
Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoát
Vzorec: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Bod varu: 449 °C (1013 hPa)
Bod tání: 145…148 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002196
CAS číslo: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Merck Index: 12,08044
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 3.5 g/l (25 °C)
Melting Point 145 - 148 °C
Molar Mass 212.2 g/mol
Flash Point 187 °C
Synonyms Propyl gallate, Gallic acid propyl ester, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
Hill Formula C10H12O5
Chemical Formula 3,4,5-(OH)3C6H2COOCH2CH2CH3