Tisk…
Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoát 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
131581000 131585000 131580025
ACRO131581000EA 1100 CZK
ACRO131581000 ACRO131585000 ACRO131580025
Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoát 98%
Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoát
Vzorec: C₁₀H₁₂O₅
Bod varu: 449 °C (1013 hPa)
Bod tání: 146…150 °C
Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002196
CAS číslo: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Merck Index: 12,08044
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 150 °C
Loss on drying ≤0.5 % (110 °C, 4 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 % (On dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm