Tisk…

Octyl-3,4,5-trihydroxybenzoate, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Gallic acid octyl ester, Octyl gallate, n-Octyl gallate

48700-250G-F 48700-50G-F
SIAL48700-250G-FEA 9000 CZK
SIAL48700-250G-F SIAL48700-50G-F
Octyl-3,4,5-trihydroxybenzoate, Sigma-Aldrich®
Octyl-3,4,5-trihydroxybenzoate
Vzorec: C₁₅H₂₂O₅
Bod tání: 95…100 °C
MDL Number: MFCD00002197
CAS číslo: 1034-01-1
EINECS: 213-853-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR