Octyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Gallic acid octyl ester, Octyl gallate, n-Octyl gallate
L06081.14
L06081.22
L06081.14EA
1950
CZK
L06081.14
L06081.22
Octyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98%
Octyl-3,4,5-trihydroxybenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 1034-01-1
Molecular Formula: C15H22O5
Formula Weight: 282.34
Melting Point: 96-102°
Beilstein Reference: 2132305
Vzorec:
C₁₅H₂₂O₅ Bod tání: 96…102 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002197 CAS číslo: 1034-01-1 EINECS: 213-853-0 |