Tisk…
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
274194-100G 274194-5G
SIAL274194-100GEA 3290 CZK
SIAL274194-100G SIAL274194-5G
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₈O₅
Bod varu: 450 °C (1013 hPa)
Bod tání: 200…203 °C
MDL Number: MFCD00002194
CAS číslo: 99-24-1
EINECS: 202-741-7
Merck Index: 13,04366