Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl gallate, Gallic acid methyl ester, Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
243460050
243460500
243462500
ACRO243460050EA
1480
CZK
ACRO243460050
ACRO243460500
ACRO243462500
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate 99%
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate
Vzorec:
C₈H₈O₅ Bod varu: 450 °C (1013 hPa) Bod tání: 199…203 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002194 CAS číslo: 99-24-1 EINECS: 202-741-7 Merck Index: 13,04366 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 199 to 203 °C |
HPLC | ≥98.5 % |