Tisk…
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Gallic acid ethyl ester, Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Ethyl gallate
48640-100G-F 48640-500G-F
SIAL48640-100G-FEA 4210 CZK
SIAL48640-100G-F SIAL48640-500G-F
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate
Vzorec: C₉H₁₀O₅
MW: 198,18 g/mol
MDL Number: MFCD00016430
CAS číslo: 831-61-8
EINECS: 212-608-5