Tisk…
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
279931000 279935000
ACRO279931000EA 2310 CZK
ACRO279931000 ACRO279935000
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate 99%
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate
Vzorec: C₉H₁₀O₅
Bod tání: 151…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016430
CAS číslo: 831-61-8
EINECS: 212-608-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 154 °C
HPLC ≥98.5 %