Isophthaloyl dichloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Isophthaloyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
I19403-100G
I19403-500G
SIALI19403-100GEA
1920
CZK
SIALI19403-100G
SIALI19403-500G
Isophthaloyl dichloride, Sigma-Aldrich®
Isophthaloyl dichloride
Vzorec:
C₈H₄Cl₂O₂ MW: 203,02 g/mol Bod varu: 276 °C (1013 hPa) Bod tání: 42…45 °C Hustota: 1,388 g/cm³ (17 °C) |
MDL Number:
MFCD00000678 CAS číslo: 99-63-8 EINECS: 202-774-7 UN: 3261 ADR: 8,II |