Tisk…
Isophthaloyl dichloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Isophthaloyl chloride
122661000 122665000
ACRO122661000EA 1020 CZK
ACRO122661000 ACRO122665000
Isophthaloyl dichloride 98%
Isophthaloyl dichloride
Vzorec: C₈H₄Cl₂O₂
MW: 203,02 g/mol
Bod varu: 276 °C (760 mmHg)
Bod tání: 43…45 °C
Hustota: 1,388 g/cm³ (17 °C)
Bod vzplanutí: 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000678
CAS číslo: 99-63-8
EINECS: 202-774-7
UN: 2928
ADR: 6.1,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 45 °C
Titration RCOCl ≥97.5 %
NMR Consistent with structure
Specific optical rotation +30° to +33° (20 °C, 589 nm) (C= neat)