Tisk…

Benzamidine, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

12072-50G 12072-10G
SIAL12072-50GEA 25420 CZK
SIAL12072-50G SIAL12072-10G
Benzamidine, Sigma-Aldrich®
Benzamidine
Vzorec: C₇H₈N₂
MDL Number: MFCD00042826
CAS číslo: 618-39-3
EINECS: 210-546-3

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR