2-Chloro-4-methoxyphenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A16652.06
A16652.14
A16652.06EA
1560
CZK
A16652.06
A16652.14
2-Chloro-4-methoxyphenol ≥97%
2-Chloro-4-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 18113-03-6
Molecular Formula: C7H7ClO2
Formula Weight: 158.59
Flash Point: 85°(185°F)
Odour: Phenol-like
Beilstein Reference: 1936412
MDL No.: MFCD00070773
Vzorec:
C₇H₇ClO₂ Bod varu: 242 °C (1013 hPa) Bod tání: 39…44 °C Hustota: 1,153 Bod vzplanutí: 85 °C (185 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00070773 CAS číslo: 18113-03-6 EINECS: 242-007-3 |