Tisk…
Pentachloronitrobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1,2,3,4,5-Pentachloro-6-nitrobenzene, Quintozene
M-Clarity™ quality level = MQ100
P2205-100G P2205-500G P2205-5G
SIALP2205-100GEA 1310 CZK
SIALP2205-100G SIALP2205-500G SIALP2205-5G
Pentachloronitrobenzene, Sigma-Aldrich®
Pentachloronitrobenzene
Vzorec: C₆Cl₅NO₂
Bod varu: 328 °C (1013 hPa)
Bod tání: 151 °C
Hustota: 1,718 g/cm³ (20 °C)
CAS číslo: 82-68-8
EINECS: 201-435-0
Merck Index: 12,08264