2-Chloro-4-iodoaniline ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10742.14
A10742.06
A10742.22
A10742.14EA
5430
CZK
A10742.14
A10742.06
A10742.22
2-Chloro-4-iodoaniline ≥98%
2-Chloro-4-iodoaniline
Purity: 98%
CAS No.: 42016-93-3
Molecular Formula: C6H5ClIN
Formula Weight: 253.47
Melting Point: 68-72°
Beilstein Reference: 2081106
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00025298
Vzorec:
C₆H₅ClIN Bod varu: 289 °C (1013 hPa) Bod tání: 68…72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00025298 CAS číslo: 42016-93-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |