3-Chlor-5-fluorfenol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H26195.03
H26195.06
H26195.03EA
2610
CZK
H26195.03
H26195.06
3-Chlor-5-fluorfenol ≥98%
3-Chlor-5-fluorfenol
Purity: 98%
CAS No.: 202982-70-5
Molecular Formula: C6H4ClFO
Formula Weight: 146.55
Refractive Index: 1.537
Vzorec:
C₆H₄ClFO MW: 146,55 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042212 CAS číslo: 202982-70-5 EINECS: None UN: 3265 ADR: 8,III |