4-Chlor-2-fluorfenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
334227-25G
334227-5G
SIAL334227-25GEA
0
CZK
SIAL334227-25G
SIAL334227-5G
4-Chlor-2-fluorfenol, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-2-fluorfenol
Vzorec:
C₆H₄ClFO MW: 146,55 g/mol |
MDL Number:
MFCD00075030 CAS číslo: 348-62-9 |